4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911255-10G OR911255-1G OR911255-5G
APOSOR911255-10GEA 11425 NOK
APOSOR911255-10G APOSOR911255-1G APOSOR911255-5G
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Amino-2-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 98995-06-3