4-tert-Butylbensosyre 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer:
4-(tert-Butyl)benzoic acid
OR911294-1KG
APOSOR911294-1KGEA
0
NOK
APOSOR911294-1KG
4-tert-Butylbensosyre 95%
4-tert-Butylbensosyre
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ MW: 178,23 g/mol Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002563 CAS-nummer: 98-73-7 FN: 2811 ADR: 6.1,III |