3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Gabapentin Impurity 3
OR911683-100G OR911683-25G
APOSOR911683-100GEA 1775 NOK
APOSOR911683-100G APOSOR911683-25G
3,3-Pentamethylene glutarimide 98%
3,3-Pentamethylene glutarimide
Formel: C₁₀H₁₅NO₂
MW: 181,235 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00023872
CAS-nummer: 1130-32-1