6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911762-1G OR911762-25G OR911762-5G
APOSOR911762-1GEA 1125 NOK
APOSOR911762-1G APOSOR911762-25G APOSOR911762-5G
6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
6-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01863157
CAS-nummer: 16732-75-5