Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911865-1G OR911865-25G OR911865-5G
APOSOR911865-1GEA 735 NOK
APOSOR911865-1G APOSOR911865-25G APOSOR911865-5G
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Formel: C₂₅H₂₃NO₅
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00153368
CAS-nummer: 77128-72-4