2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR911879-25G
APOSOR911879-25GEA 7900 NOK
APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04972493
CAS-nummer: 75885-59-5