Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Methyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, 3-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
OR911917-25G
APOSOR911917-25GEA 1950 NOK
APOSOR911917-25G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017660
CAS-nummer: 42058-59-3