3',5'-Dichloroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethanone
OR911946-10G
APOSOR911946-10GEA 0 NOK
APOSOR911946-10G
3',5'-Dichloroacetophenone 95%
3',5'-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045189
CAS-nummer: 14401-72-0