4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR912026-25G
APOSOR912026-25GEA 1025 NOK
APOSOR912026-25G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,0742 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00235172
CAS-nummer: 78350-50-2