(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, L-β-Phenyllactic acid-OMe
OR912136-100G
APOSOR912136-100GEA 2125 NOK
APOSOR912136-100G
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038224
CAS-nummer: 13673-95-5