trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR912272-100G
APOSOR912272-100GEA 825 NOK
APOSOR912272-100G
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00059560
CAS-nummer: 38289-28-0