4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-(4-Imidazolyl)acetonitrile
OR912312-1G OR912312-5G
APOSOR912312-1GEA 680 NOK
APOSOR912312-1G APOSOR912312-5G
4(5)-Cyanomethylimidazole 95%
4(5)-Cyanomethylimidazole
Formel: C₅H₅N₃
MW: 107,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070306
CAS-nummer: 18502-05-1