(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-1-Phenylpropan-1-amine, (R)-(+)-1-Phenylpropylamine
OR912344-10G OR912344-25G OR912344-5G
APOSOR912344-10GEA 3225 NOK
APOSOR912344-10G APOSOR912344-25G APOSOR912344-5G
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine 95%
(R)-(+)-α-Ethylbenzylamine
Formel: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00083057
CAS-nummer: 3082-64-2