3-(2-Furyl)acrolein 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(Furan-2-yl)acrylaldehyde, 3-(2-Furyl)propenal
OR912456-100G
APOSOR912456-100GEA 1175 NOK
APOSOR912456-100G
3-(2-Furyl)acrolein 98%
3-(2-Furyl)acrolein
Formel: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003256
CAS-nummer: 623-30-3