Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Ethyl 2-Hydroxy-6-methylbenzoate, 2-Hydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester, 6-Methylsalicylic Acid Ethyl Ester
OR912635-25G
APOSOR912635-25GEA 1575 NOK
APOSOR912635-25G
Ethyl-6-methylsalicylate 97%
Ethyl-6-methylsalicylate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01194299
CAS-nummer: 6555-40-4