3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR912752-1G OR912752-250MG
APOSOR912752-1GEA 5800 NOK
APOSOR912752-1G APOSOR912752-250MG
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde 95%
3-Methylpyridine-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 60…61 °C/0,5mmHg
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02181145
CAS-nummer: 74663-96-0