3-Bromo-7-nitroindole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR912799-1G OR912799-25G OR912799-5G
APOSOR912799-1GEA 1550 NOK
APOSOR912799-1G APOSOR912799-25G APOSOR912799-5G
3-Bromo-7-nitroindole 96%
3-Bromo-7-nitroindole
Formel: C₈H₅BrN₂O₂
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684155
CAS-nummer: 397864-11-8