4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR912839-10G OR912839-1G OR912839-5G
APOSOR912839-10GEA 6175 NOK
APOSOR912839-10G APOSOR912839-1G APOSOR912839-5G
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile 98%
4-(Cyclopentylamino)benzonitrile
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 1019512-92-5