8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR912859-1G OR912859-250MG
APOSOR912859-1GEA 3325 NOK
APOSOR912859-1G APOSOR912859-250MG
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
8-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 88751-05-7