Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR913006-1G OR913006-25G OR913006-5G
APOSOR913006-1GEA 1350 NOK
APOSOR913006-1G APOSOR913006-25G APOSOR913006-5G
Methyl piperidin-4-ylacetate 96%
Methyl piperidin-4-ylacetate
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115353
CAS-nummer: 168986-49-0