5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR913113-1G OR913113-250MG
APOSOR913113-1GEA 3575 NOK
APOSOR913113-1G APOSOR913113-250MG
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(p-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 31408-17-0