6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR913258-10G OR913258-1G OR913258-5G
APOSOR913258-10GEA 1750 NOK
APOSOR913258-10G APOSOR913258-1G APOSOR913258-5G
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6000 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07776607
CAS-nummer: 766557-02-2