(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-tert-Butyl (2-oxopiperidin-3-yl)carbamate, (3S)-3-Aminopiperidin-2-one, 3-BOC protected
OR913300-1G OR913300-5G
APOSOR913300-1GEA 450 NOK
APOSOR913300-1G APOSOR913300-5G
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
(S)-tert-Butyl(2-oxopiperidin-3-yl)carbamate
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₃
MW: 214,2600 g/mol
Smeltepunkt: 100…103 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08166304
CAS-nummer: 92235-39-7