2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR913301-1G OR913301-250MG
APOSOR913301-1GEA 2100 NOK
APOSOR913301-1G APOSOR913301-250MG
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile 95%
2-(Benzo[d]oxazol-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2100 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08166396
CAS-nummer: 157763-81-0