(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
OR913786-10G OR913786-1G OR913786-5G
APOSOR913786-10GEA 6125 NOK
APOSOR913786-10G APOSOR913786-1G APOSOR913786-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 95%
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,1400 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08460918
CAS-nummer: 14590-53-5