6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR914279-1G OR914279-5G OR914279-10G
APOSOR914279-1GEA 415 NOK
APOSOR914279-1G APOSOR914279-5G APOSOR914279-10G
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid 98%
6-Bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆BrNO₂
MW: 240,0500 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664008
CAS-nummer: 101774-27-0