2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR914558-1G OR914558-5G
APOSOR914558-1GEA 1325 NOK
APOSOR914558-1G APOSOR914558-5G
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₁N
MW: 121,61 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08274961
CAS-nummer: 54677-53-1