1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-5-indolecarboxylic Acid
OR9146-1G OR9146-250MG
APOSOR9146-1GEA 1225 NOK
APOSOR9146-1G APOSOR9146-250MG
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid 97%
1-Methyl-1H-indole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Smeltepunkt: 221…223 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839859
CAS-nummer: 186129-25-9