1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR914606-1G OR914606-5G
APOSOR914606-1GEA 2250 NOK
APOSOR914606-1G APOSOR914606-5G
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(tert-butylsulphanyl)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrS
MW: 245,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04973729
CAS-nummer: 25752-90-3