1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR9157-1G OR9157-250MG OR9157-5G
APOSOR9157-1GEA 895 NOK
APOSOR9157-1G APOSOR9157-250MG APOSOR9157-5G
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde 97%
1-methyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Smeltepunkt: 84…86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08271908
CAS-nummer: 90923-75-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III