1-Benzylpyrrole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-25GEA 3550 NOK
APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Formel: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00963301
CAS-nummer: 2051-97-0