1-Boc-1-methylhydrazine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-tert-Butoxycarbonyl-1-methylhydrazine, 2-Methylcarbazic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-1-methylhydrazine, tert-Butyl 2-Methylcarbazate
OR917775-100G
APOSOR917775-100GEA 950 NOK
APOSOR917775-100G
1-Boc-1-methylhydrazine 96%
1-Boc-1-methylhydrazine
Formel: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,1876 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD05669700
CAS-nummer: 21075-83-2