(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(4-Methylbenzoyl)acrylic acid
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 1050 NOK
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190,2 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075338
CAS-nummer: 20972-36-5