3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR919129-1G OR919129-5G
APOSOR919129-1GEA 1975 NOK
APOSOR919129-1G APOSOR919129-5G
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid 96%
3-Benzotriazol-1-ylpropionic acid
Formel: C₉H₉N₃O₂
MW: 191,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00964153
CAS-nummer: 654-15-9