trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR919237-1G OR919237-5G
APOSOR919237-1GEA 965 NOK
APOSOR919237-1G APOSOR919237-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₄O₃
MW: 158,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD10566907
CAS-nummer: 66185-74-8