Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR919316-1G OR919316-500MG OR919316-5G
APOSOR919316-1GEA 2050 NOK
APOSOR919316-1G APOSOR919316-500MG APOSOR919316-5G
Fmoc-D-Bpa-OH 97%
Fmoc-D-Bpa-OH
Formel: C₃₁H₂₅NO₅
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00237666
CAS-nummer: 117666-97-4