N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR919641-25G OR919641-5G
APOSOR919641-25GEA 3550 NOK
APOSOR919641-25G APOSOR919641-5G
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide 98%
N-(4-Hydroxyphenyl)methacrylamide
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 19243-95-9