Isoamyl lactate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 3500 NOK
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Formel: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00046638
CAS-nummer: 19329-89-6