3-Buten-2-ylacetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
OR920138-5G
APOSOR920138-5GEA 2475 NOK
APOSOR920138-5G
3-Buten-2-ylacetate 95%
3-Buten-2-ylacetate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00026202
CAS-nummer: 6737-11-7