3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N,N-Diethyl-m-phenetidine
OR920744-25G
APOSOR920744-25GEA 1300 NOK
APOSOR920744-25G
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
Formel: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00043936
CAS-nummer: 1864-92-2