1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Acetoxy-1-phenylpropane, Acetic Acid 1-Methyl-2-phenylethyl Ester
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 2475 NOK
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01672540
CAS-nummer: 2114-33-2