(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (S)-(-)-alpha-Methyl-N,N-dimethylbenzylamine, (S)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
OR921111-5G
APOSOR921111-5GEA 3200 NOK
APOSOR921111-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00056236
CAS-nummer: 17279-31-1