Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 2-Methoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyphenylacetate
OR921256-100G
APOSOR921256-100GEA 2650 NOK
APOSOR921256-100G
Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093479
CAS-nummer: 27798-60-3