1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR921732-25G OR921732-5G
APOSOR921732-25GEA 2700 NOK
APOSOR921732-25G APOSOR921732-5G
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine 98%
1-Boc-4-(3-hydroxypropyl)piperazine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₃
MW: 244,335 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06798090
CAS-nummer: 132710-90-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III