2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR921861-1G OR921861-5G
APOSOR921861-1GEA 1800 NOK
APOSOR921861-1G APOSOR921861-5G
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid 95%
2,3,5,6-Tetramethylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2604-45-7