4-Bromo-2-tert-butylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR921949-5G
APOSOR921949-5GEA 840 NOK
APOSOR921949-5G
4-Bromo-2-tert-butylphenol
4-Bromo-2-tert-butylphenol
Formel: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192645
CAS-nummer: 10323-39-4