4-Nitrobenzyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic Acid 4-Nitrobenzyl Ester
OR922040-25G OR922040-5G
APOSOR922040-25GEA 1850 NOK
APOSOR922040-25G APOSOR922040-5G
4-Nitrobenzyl acetate 95%
4-Nitrobenzyl acetate
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00024781
CAS-nummer: 619-90-9