2-Ethylphenyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic Acid 2-Ethylphenyl Ester
OR922066-25G OR922066-5G
APOSOR922066-25GEA 6425 NOK
APOSOR922066-25G APOSOR922066-5G
2-Ethylphenyl acetate 95%
2-Ethylphenyl acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093429
CAS-nummer: 3056-59-5