3-Butenyl acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Acetic Acid 3-Butenyl Ester, 4-Acetoxy-1-butene
OR922099-25G OR922099-5G
APOSOR922099-25GEA 5275 NOK
APOSOR922099-25G APOSOR922099-5G
3-Butenyl acetate 95%
3-Butenyl acetate
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00086596
CAS-nummer: 1576-84-7