1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methyl-4-indolecarboxylic Acid
OR9222-1G OR9222-5G OR9222-250MG
APOSOR9222-1GEA 715 NOK
APOSOR9222-1G APOSOR9222-5G APOSOR9222-250MG
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-indole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Smeltepunkt: 243…245 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08435874
CAS-nummer: 90924-06-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III